accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NO(R)(S)H3N

CAS RN 135053-11-1

IUPAC Navn: (1S,2R)-2-carbamoylcyclopentan-1-aminium
Synonymer: (1S,2R)-2-carbamoylcyclopentan-1-aminium
Molekylvægt (g/mol): 129.18
Molekylformel: C6H13N2O
InChi Key: FUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-O
SMILES: NC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H]1[NH3+]

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (1)