Få mere at vide
cis-2-amino-1-cyclopentancarboxamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10653142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10653142 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10653142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334420010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135053-11-1 | C6H12N2O | 128.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxamide
Smeltepunkt 131.0°C to 137.0°C
Navn note 98%
CAS 135053-11-1
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C6H12N2O
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H8(NH2)CONH2
MDL nummer MFCD01863253
Synonym cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-1-cyclopentanecarboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxamide, 1r,2s-2-aminocyclopentanecarboxamide, 2beta-aminocyclopentane-1beta-carboxamide, +/--cis-2-aminocyclopentanecarboxamide, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s, 1r,2s-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid amide, cyclopentanecarboxamide, 2-amino-, 1r,2s-9ci
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,ethanol,dmso,,dmf,hydrochloric acid
InChI nøgle FUGFTUCRJJFPES-UHNVWZDZSA-N
SMIL C1CC(C(C1)N)C(=O)N
IUPAC navn (1R,2S)-2-aminocyclopentan-1-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Mængde 1 g
PubChem CID 2733686
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller