accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHO

CAS RN 13488-22-7

IUPAC Navn: icosa-5,8,11-triynoic acid
Synonymer: 5,8,11-eicosatriynoic acid ETI 5,8,11-eicosatetrayonic acid 5,8,11-eicosatriyenoic acid eicosa-5,8,11-triinsaeure
Molekylvægt (g/mol): 300.44
Molekylformel: C20H28O2
InChi Key: OWYNLPMPYBYKJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)