missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ETI, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ETI |
| CAS | 13488-22-7 |
| Molekylær formel | C20H28O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vægt | 300.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?