CAS RN 1346603-30-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Nefopam-d3 Hydrochloride, TRC
CAS: 1346603-30-2 Molekylær formel: C17H16D3NO . HCl Molekylvægt (g/mol): 292.8 Synonym: 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride,(+/-)-Nefopam-d3 Hydrochloride,Acupan-d3,Ajan-d3,Fenazoxine-d3,Fenazoxine-d3 Hydrochloride,R 738-d3 IUPAC navn: 1-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,3,4,6-tetrahydro-2,5-benzoxazocine;hydrochloride SMIL: Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1