accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH(R)HO

CAS RN 13444-24-1

IUPAC Navn: (3R)-1-ethyl-3-hydroxypiperidin-1-ium
Synonymer: (3R)-1-ethyl-3-hydroxypiperidin-1-ium
Molekylvægt (g/mol): 130.21
Molekylformel: C7H16NO
InChi Key: ZNPSUOAGONLMLK-SSDOTTSWSA-O
SMILES: CC[NH+]1CCC[C@@H](O)C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater