Få mere at vide
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Ethyl-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 13444-24-1 |
| Molekylær formel | C7H15NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Ethyl-3-piperidinol, 3-Hydroxy-1-ethylpiperidine, N-Ethyl-3-hydroxypiperidine, N-Ethyl-3-piperidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-2-8-5-3-4-7(9)6-8/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCN1CCCC(O)C1 |
| IUPAC navn | 1-ethylpiperidin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.1154 |