CAS RN 1330238-38-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Quetiapine Sulfoxide-d8, TRC
CAS: 1330238-38-4 Molekylær formel: C21H17D8N3O3S Molekylvægt (g/mol): 407.56 Synonym: 2-[2-[4-(5-Oxidodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-(piperazinyl-d8)]ethoxy]ethanol SMIL: OCCOCCN(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC3=CC=CC=C3[S+]([O-])C4=C2C=CC=C4