accessibility menu, dialog, popup

UserName

SHClClClClCl

CAS RN 133-49-3

IUPAC Navn: pentachlorobenzene-1-thiol
Synonymer: pentachlorothiophenol
Molekylvægt (g/mol): 282.38
Molekylformel: C6HCl5S
InChi Key: LLMLGZUZTFMXSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: SC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater