Få mere at vide
Pentachlorothiophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pentachlorothiophenol |
| CAS | 133-49-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H Cl5 S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenethiol','2,3,4,5,6-pentachloro- (ACI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenethiol (ACI), Benzenethiol','pentachloro- (6CI','7CI','8CI','9CI), AP, NSC 5578, Pentachlorobenzenethiol, Pentachlorothiophenol, RPA 6, Struktol A 95 |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| SMIL | Sc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.4 |
| Vis mere |