accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2BrNOO

CAS RN 13296-94-1

IUPAC Navn: 2-bromo-4-nitroaniline
Synonymer: benzenamine, 2-bromo-4-nitro-
Molekylvægt (g/mol): 217.02
Molekylformel: C6H5BrN2O2
InChi Key: CGPPWNTVTNCHDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1Br)[N+]([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater