Få mere at vide
2-Bromo-4-nitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-4-nitroaniline |
| CAS | 13296-94-1 |
| Molekylær formel | C6H5BrN2O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Amino-2-bromo-4-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitrophenyl Bromide, 4-Nitro-2-bromoaniline, NSC 28330 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1Br)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-bromo-4-nitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vægt | 215.9534 |