accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOONHNONHNNOOHCl

CAS RN 1315380-70-1

IUPAC Navn: 6-nitro-2-{[(6-nitro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-1,3-benzodiazole hydrochloride
Synonymer: 5-nitro-2-{[(5-nitro-3H-1,3-benzodiazol-2-yl)methoxy]methyl}-3H-1,3-benzodiazole hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 404.77
Molekylformel: C16H13ClN6O5
InChi Key: PXLOUHLPDHEXCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.[O-][N+](=O)C1=CC=C2N=C(COCC3=NC4=CC=C(C=C4N3)[N+]([O-])=O)NC2=C1
Farve 
  • (1)
Grad 
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater