missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

VU591 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16446927
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16446927 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY108585

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress VU591 hydrochloride is a potent, selective renal outer medullary potassium channel (ROMK or Kir1.1) inhibitor, with an IC50 of 0.24 μM. VU591 hydrochloride can be used for neurological research with HY-108585A (the equivalent of VU591 hydrochloride).

VU591 hydrochloride is a potent, selective renal outer medullary potassium channel (ROMK or Kir1.1) inhibitor, with an IC50 of 0.24 μM. VU591 hydrochloride can be used for neurological research with HY-108585A (the equivalent of VU591 hydrochloride).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale VU591 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1315380-70-1
Farve Gray
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H13ClN6O5
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (41.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=[N+](C1=CC=C2N=C(COCC3=NC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4N3)NC2=C1)[O-].[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 404.76
Formel vægt 404.76
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.