CAS RN 13113-08-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-(3-Indolylacetyl)glycine, TRC
CAS: 13113-08-1 Molekylær formel: C12 H12 N2 O3 Molekylvægt (g/mol): 232.24 Synonym: N-[2-(1H-Indol-3-yl)acetyl]glycine,N-(1H-Indol-3-ylacetyl)glycine,Indole-3-acetylglycine IUPAC navn: 2-[[2-(1H-indol-3-yl)acetyl]amino]acetic acid SMIL: OC(=O)CNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12