CAS RN 1286632-72-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Demethyl Trimebutine-d5 Hydrochloride, TRC
CAS: 1286632-72-1 Molekylær formel: C21 H22 D5 N O5 . H Cl Molekylvægt (g/mol): 414.93 SMIL: Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(NC)c2ccccc2