accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNOHHOOH

CAS RN 1256355-57-3

IUPAC Navn: (5-cyano-2-hydroxyphenyl)boronic acid
Synonymer: 5-cyano-2-hydroxyphenylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 162.94
Molekylformel: C7H6BNO3
InChi Key: QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=C(O)C=CC(=C1)C#N

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater