Få mere at vide
5-Cyano-2-hydroxybenzenboronsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468508
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468508 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15468508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61915.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 1256355-57-3 | C7H6BNO3 | 162.939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyano-2-hydroxybenzeneboronic acid
CAS 1256355-57-3
Molekylær formel C7H6BNO3
Mængde 250 mg
Synonym 5-cyano-2-hydroxyphenyl boronic acid, acmc-209az5, boronic acid, b-5-cyano-2-hydroxyphenyl
InChI nøgle QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)O)(O)O
IUPAC navn (5-cyano-2-hydroxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.939
PubChem CID 53216735
Formel vægt 162.94
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof