accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O(S)(S)(S)NH3C

CAS RN 125-71-3

IUPAC Navn: (1S,9S,10S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.0¹,¹⁰.0²,⁷]heptadeca-2,4,6-triene
Synonymer: dextromethorphan delsym medicon trocal hold DM romilar dextromorphan cough-X dextrometorphan benylin DM
Molekylvægt (g/mol): 271.4
Molekylformel: C18H25NO
InChi Key: MKXZASYAUGDDCJ-NJAFHUGGSA-N
SMILES: COC1=CC=C2C[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)C2=C1
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater