Få mere at vide
Dextromethorphan, Lipomed
Beskrivelse
Dextromethorphan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dextromethorphan |
| CAS | 125-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dextromethorphan |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H25 N O |
| Synonym | Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl- (8 CI), (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-Dextromethorphan, 3-Methoxy-17-methyl-9α,13α,14α-morphinan, Ba 2666, DEX, Dextromethorphan, Nodex, d-Methorphan |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMIL | COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1 |
| IUPAC navn | (1 S,9 S,10 S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7 ]heptadeca-2(7),3,5-triene |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |