Få mere at vide
Dextromethorphan, Lipomed
Artikelnummer. 30460252
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460252 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460252 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDEX873FB10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Dextromethorphan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dextromethorphan
CAS 125-71-3
Analyt- eller komponentnavne Dextromethorphan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H25 N O
Synonym Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl- (8 CI), (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-Dextromethorphan, 3-Methoxy-17-methyl-9α,13α,14α-morphinan, Ba 2666, DEX, Dextromethorphan, Nodex, d-Methorphan
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
IUPAC navn (1 S,9 S,10 S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7 ]heptadeca-2(7),3,5-triene
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 271.397
Mængde 10 mg
Formel vægt 271.194 g/mol