accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHOOOCH3CH3H3CCH3

CAS RN 124655-09-0

IUPAC Navn: tert-butyl 2-[6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Synonymer: tert-butyl 2-[6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol): 260.33
Molekylformel: C13H24O5
InChi Key: CFRUAOXMCVQMFP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)CC1CC(CO)OC(C)(C)O1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater