Få mere at vide
(4R,6S)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4R-cis)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic A |
| CAS | 124655-09-0 |
| Molekylær formel | C13 H24 O5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (4R-Cis)-6-Hydroxymethyl-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxane-4-Acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CO)OC(C)(C)O1 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.33 |
| Formel vægt | 260.1624 |