accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSOOCH3

CAS RN 123-28-4

IUPAC Navn: dodecyl 3-{[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]sulfanyl}propanoate
Synonymer: dilauryl thiodipropionate
Molekylvægt (g/mol): 514.85
Molekylformel: C30H58O4S
InChi Key: GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater