missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Didodecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol

Artikelnummer. 30457992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457992 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30457992 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3963.010100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Didodecyl 3,3'-Thiodipropionate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
CAS 123-28-4
Analyt- eller komponentnavne 3,3'-Thiodipropionic acid didodecyl ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H58 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,3'-Thiodipropionic Acid Didodecyl Ester, Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
InChI formel InChI=1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn dodecyl 3-(3-dodecoxy-3-oxopropyl)sulfanylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 514.84
Mængde 100 mg
Formel vægt 514.4056 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.