CAS RN 1221824-87-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine, TRC
CAS: 1221824-87-8 Molekylær formel: C6H11N3 Molekylvægt (g/mol): 125.17 IUPAC navn: 2-(1-methylpyrazol-3-yl)ethanamine SMIL: Cn1ccc(CCN)n1