accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPOH3COCH3

CAS RN 122-52-1

IUPAC Navn: triethyl phosphite
Synonymer: triethyl phosphite
Molekylvægt (g/mol): 166.16
Molekylformel: C6H15O3P
InChi Key: BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOP(OCC)OCC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater