Få mere at vide
Triethyl phosphite 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323132
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323132 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323132 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17835600AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triethyl Phosphite
CAS 122-52-1
Analyt- eller komponentnavne Triethyl Phosphite
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H15 O3 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethyl phosphite, (EtO)3P (7CI), Ethyl phosphite, Et3PO3 (4CI), NSC 5284, Triethoxyphosphine, Tris(ethoxy)phosphine, Phosphorous Acid Triethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
SMIL CCOP(OCC)OCC
IUPAC navn triethyl phosphite
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 166.16
Mængde 1 ml
Formel vægt 166.0759 g/mol