CAS RN 1217650-51-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Desmethyl Diltiazem-d4 Hydrochloride, TRC
CAS: 1217650-51-5 Molekylær formel: C21H21D4ClN2O4S Molekylvægt (g/mol): 440.98 Synonym: (2S-cis)-3-(Acetyloxy)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino-d4)ethyl]-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Monohydrochloride,N-Demethyldiltiazem-d4,N-Monodesmethyldiltiazem-d4 SMIL: O=C(N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC)C(C=CC=C1)=C1S2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]2C3=CC=C(OC)C=C3.Cl