accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNNHONONH2NCH3H3CFFF

CAS RN 1217486-61-7

IUPAC Navn: N1-{4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl}pyrrolidine-1,2-dicarboxamide
Synonymer: N1-{4-methyl-5-[2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl]-1,3-thiazol-2-yl}pyrrolidine-1,2-dicarboxamide
Molekylvægt (g/mol): 441.47
Molekylformel: C19H22F3N5O2S
InChi Key: STUWGJZDJHPWGZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1=C(SC(NC(=O)N2CCCC2C(N)=O)=N1)C1=CC(=NC=C1)C(C)(C)C(F)(F)F
Fysisk form 
  • (1)
  • (6)
Grad 
  • (6)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)