Få mere at vide
Thermo Scientific™ Alpelisib, 95 %
Artikelnummer. 17160646 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17160646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17160646 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468121000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Synonym (S)-N1-(4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluor-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)pyrrolidin-1,2-dicarboxamid; BYL-719
Mængde 100 mg
Molekylær formel C19 H22 F3 N5 O2 S
Formel vægt 441.47
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alpelisib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Alpelisib