CAS RN 1210608-88-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dabigatran-13C6, TRC
CAS: 1210608-88-0 Molekylær formel: C1913C6H25N7O3 Molekylvægt (g/mol): 477.47 Synonym: N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine-13C6,BIBR 953-13C6,BIBR 953ZW-13C6 IUPAC navn: 3-[[2-[[(4-carbamimidoyl(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)amino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoic acid SMIL: O=C(N(C1=CC=CC=N1)CCC(O)=O)C2=CC=C3N(C(CN[13C]4=[13CH][13CH]=[13C](C(N)=N)[13CH]=[13CH]4)=NC3=C2)C