accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHNClNCH3H3COOOHHO

CAS RN 1210-81-7

IUPAC Navn: [2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine; oxalic acid
Synonymer: [2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine; oxalic acid
Molekylvægt (g/mol): 326.78
Molekylformel: C15H19ClN2O4
InChi Key: FHSPBPPTDFRVGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=C(C)NC2=CC=C(Cl)C=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater