Få mere at vide
ST 1936, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methyl-indole |
| CAS | 1210-81-7 |
| Molekylær formel | C13 H17 Cl N2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N,N,2-trimethyl-1H-indole-3-ethanamine, N,N-Dimethyl-2-(5-chloro-2-methylindol-3-yl)ethylamine, ST 1936 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12 |
| IUPAC navn | 2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.74 |
| Formel vægt | 236.108 |