accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SHOOONOO

CAS RN 121-03-9

IUPAC Navn: 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Synonymer: 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol): 217.2
Molekylformel: C7H7NO5S
InChi Key: ZDTXQHVBLWYPHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1S(O)(=O)=O)[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater