Få mere at vide
5-Nitro-o-toluenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrotoluene-2-sulfonicacid |
| CAS | 121-03-9 |
| Molekylær formel | C7 H7 N O5 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Nitrotoluene-2-sulfonic Acid, 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), Benzenesulfonic acid','2-methyl-5-nitro- (9CI','ACI), 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (ACI), o-Toluenesulfonic acid','5-nitro- (6CI','7CI','8CI), 4-Nitro-2-toluenesulfonic acid, 5-Nitro-2-methylbenzenesulfonic acid, 5-Nitro-o-toluenesulfonic acid, NSC 9580, p-Nitrotoluene-o-sulfonic acid, PNTOS |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO5S/c1-5-2-3-6(8(9)10)4-7(5)14(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.2 |
| Formel vægt | 217.0045 |