accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNOOOSOOONa

CAS RN 1186195-63-0

IUPAC Navn: sodium 1-(2-nitrophenyl)ethyl sulfate
Synonymer: sodium 1-(2-nitrophenyl)ethyl sulfate
Molekylvægt (g/mol): 269.2
Molekylformel: C8H8NNaO6S
InChi Key: LCCXAXUWDTVOHF-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(OS([O-])(=O)=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater