Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NPE-caged-proton
Beskrivelse
NPE-caged-proton is a 1-(2-nitrophenyl)ethyl caged proton that releases a proton and a sulfate ion upon photolysis at 350 - 355 nm. Generates rapid acidifications (pH jumps) down to pH 2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NPE-caged-proton |
| CAS | 1186195-63-0 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C8H8NNaO6S |
| Formel vægt | 269.21 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.203 |