CAS RN 1173018-49-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac Desethyl Oxybutynin-d5 Hydrochloride, TRC
CAS: 1173018-49-9 Molekylær formel: C20H22D5NO3 . HCl Molekylvægt (g/mol): 370.9 Synonym: alpha-Cyclohexyl-alpha-hydroxybenzeneacetic Acid 4-[(Ethyl-d5)amino]-2-butynyl Ester Hydrochloride Salt SMIL: Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2