accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNNH2F

CAS RN 115761-79-0

IUPAC Navn: 4-(2,4-difluorophenyl)piperazin-1-ium
Synonymer: 4-(2,4-difluorophenyl)piperazin-1-ium
Molekylvægt (g/mol): 199.22
Molekylformel: C10H13F2N2
InChi Key: CMCSPBOWEYUGHB-UHFFFAOYSA-O
SMILES: FC1=CC=C(N2CC[NH2+]CC2)C(F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)