Få mere at vide
1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| CAS | 115761-79-0 |
| Molekylær formel | C10H12F2N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-(2,4-Difluorophenyl)piperazine, 4-(2,4-Difluorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12F2N2/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2 |
| SMIL | FC1=CC=C(C(F)=C1)N2CCNCC2 |
| IUPAC navn | 1-(2,4-difluorophenyl)piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.21 |
| Formel vægt | 198.1 |