CAS RN 115730-97-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Quinidine 1’-Oxide, TRC
CAS: 115730-97-7 Molekylær formel: C20 H24 N2 O3 Molekylvægt (g/mol): 340.42 Synonym: Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1'-oxide, (9S)- (9CI),ICQ 17,Quinidine 1'-N-oxide,Quinidine 1'-oxide,Quinidine N'-oxide,Quinidine ar-N-oxide IUPAC navn: (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)methanol SMIL: COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C