accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SPSSPSSSH3C

CAS RN 114234-09-2

IUPAC Navn: bis[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1,3,2λ⁵,4λ⁵-dithiadiphosphetane-2,4-dithione
Synonymer: bis[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1,3,2λ⁵,4λ⁵-dithiadiphosphetane-2,4-dithione
Molekylvægt (g/mol): 436.57
Molekylformel: C14H14P2S6
InChi Key: WMYQGZHFMUDZIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(SP2(=S)SP(=S)(SC3=CC=C(C)C=C3)S2)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater