Få mere at vide
2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide |
| CAS | 114234-09-2 |
| Molekylær formel | C14H14P2S6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4-Bis(p-tolylthio)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, Heimgartner's Reagent |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1 |
| IUPAC navn | 2,4-bis[(4-methylphenyl)sulfanyl]-2,4-bis(sulfanylidene)-1,3,2λ^{5},4λ^{5}-dithiadiphosphetane |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.59 |
| Formel vægt | 435.8895 |