accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClNN

CAS RN 1121-79-5

IUPAC Navn: 3-chloro-6-methylpyridazine
Synonymer: 3-chloro-6-methylpyridazine
Molekylvægt (g/mol): 128.56
Molekylformel: C5H5ClN2
InChi Key: PRORLQAJNJMGAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(Cl)N=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater