Få mere at vide
3-Chloro-6-methylpyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloro-6-methylpyridazine |
| CAS | 1121-79-5 |
| Molekylær formel | C5H5ClN2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-methylpyridazine, NSC 18704 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Cl)nn1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-6-methylpyridazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vægt | 128.0141 |