Få mere at vide
trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine, Mikromol™
Artikelnummer. 17961096
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961096 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961096 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
CAS 110429-36-2
Analyt- eller komponentnavne trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 F N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-methylpiperidine, N-Methylparoxetine, BRL-42493, Paroxetine Related Compound F
InChI formel InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1
SMIL CN1CC[C@H]([C@H](COc2ccc3OCOc3c2)C1)c4ccc(F)cc4
IUPAC navn (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
Molekylvægt (g/mol) 343.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 343.1584 g/mol