accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOCH3(E/Z)

CAS RN 1101843-02-0

IUPAC Navn: methyl 2-[3-oxo-2-(pent-2-en-1-yl)cyclopentyl]acetate
Synonymer: methyl 2-[3-oxo-2-(pent-2-en-1-yl)cyclopentyl]acetate
Molekylvægt (g/mol): 224.3
Molekylformel: C13H20O3
InChi Key: GEWDNTWNSAZUDX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC=CCC1C(CC(=O)OC)CCC1=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater