Få mere at vide
Methyl Jasmonate (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Jasmonate |
| CAS | 1101843-02-0 |
| Molekylær formel | C13H20O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[3-Oxo-2-((Z)-2-penten-1-yl)cyclopentyl]acetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4- |
| SMIL | CC\C=C/CC1C(CC(=O)OC)CCC1=O |
| IUPAC navn | methyl 2-[3-oxo-2-[(Z)-pent-2-enyl]cyclopentyl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.3 |
| Formel vægt | 224.1412 |