Få mere at vide
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Artikelnummer. 12760228 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Koncentration:
100.000 U/mg
20.000 U/mg
Produkttype:
Zymolyase 100T
Zymolyase 20T
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Produkttype Pakningsstørrelse
12760228 1 g 20.000 U/mg Zymolyase 20T 1g
11473556 250 mg 100.000 U/mg Zymolyase 100T 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12760228 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08320921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5910.00 DKK
    5626.20 DKK / 1g
    Spare 283.80 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til lysering af cellevæggene i levedygtige gærceller og fremstilling af gærsfæroblaster
  • Højrenset præparat fra Arthrobacter luteus
  • Hydrolyserer effektivt poly (β -1,3 glucose)-lignende gærcellevægglucan
  • En enhed er defineret som mængden af aktivitet, der forårsager et fald i A 800 på 30 %
  • Fås med lytisk aktivitet på 20.000 U/g (Zymolyase 20T) eller 100.000U/g (Zymolyase 100T)
Tekniske data
Koncentration 20.000 U/mg
pH 5 til 10
Til brug med (applikation) Bruges til at lysere levende gærcellevægge for at producere protoplast eller spheroplast af forskellige stammer af gærceller
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Kilde Arthrobacter luteus
Mængde 1 g
Produkttype Zymolyase 20T
Form Lyofiliseret pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ZYMOLYASE 20T
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.