Få mere at vide
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone og Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 200μ L
Artikelnummer. p-4906608 Shop alle Axygen Scientific produkter
Tip stil:
Maxymum Recovery, Round
Standard, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 11384335
Brand: Axygen™ ZTF200RS
Klare, autoklaverbare spidser; farvekodede stativer.
  • Klare tips
  • Format: 96 brønd
  • Propylen konstruktion
  • Certificeret RNase/DNase fri
  • Ikke-pyrogen
  • Aerosol resistente filtre
  • Steril
  • Kompatibilitet: Tecan™ Frihed Evo™ , TeMo og Aquarius med MCA96 hoved, Zymark™ /Caliper RapidPlate™/SciClone™ med HV96 hoved/CAS-4200-1ch.-20-150 μL/sek. hoved
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Ikke-ANSI
Til brug med (applikation) Maxymum Recovery™ for yderligere at forbedre nøjagtigheden og præcisionen og samtidig reducere prøvetab
Format Stativ
Tip stil Standard, Rund
Emballage Ikke-SBS-stativ
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Produktlinje Kaliber Zymark
Materiale Polyethylen